Learn More
SI Analytics™ Électrode IDS pH-E A 157 IDS
Électrode combinée de pH 157 IDS à utiliser dans les applications techniques, pharmaceutiques, biologiques, biotechnologiques, médicales et microbiologiques.
Marque: SI Analytics™ 285100080
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Microélectrode
- Corps en verre
- Jonction PT
- Électrolyte de KCl 3 mol/l
- Référence Silamid™
- Capteur de température NTC 30 kOhm
- Membrane cylindrique
- Verre A
- Câble fixe de 1,5 m avec fiche numérique
- Longueur 200 (70/130) mm, 12/5 mm de diamètre
- -5 à +100°C
- pH de 0 à 14
Spécification
Jonction PT, câble fixe de 1,5 m avec fiche numérique | |
0 à 14 | |
Technique, pharmacie, biologie, biotechnologie, médecine et microbiologie | |
200 (70/130) mm | |
12/5 mm |
Arbre en verre | |
-5°C à +100°C | |
A 157 | |
Câble fixe de 1,5 m |