Learn More
IDF-11774, MedChemExpress
MedChemExpress IDF-11774 is a novel hypoxia-inducible factor α (HIFα)-1 inhibitor with an IC50 of 3.65 μM.
Marque: Medchem Express HY-111387
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IDF-11774 is a novel hypoxia-inducible factor α (HIFα)-1 inhibitor with an IC50 of 3.65 μM.Spécification
IDF-11774 | |
Off-White | |
C23H32N2O2 | |
DMSO : 60 mg/mL (162.82 mM; Need ultrasonic and warming) | |
368.51 | |
95.37% | |
Solid |
1429054-28-3 | |
Research | |
50 mg | |
CN1CCN(C(COC2=CC=C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)C=C2)=O)CC1 | |
368.51 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.