Learn More
IDF-11774, MedChemExpress
MedChemExpress IDF-11774 is a novel hypoxia-inducible factor α (HIFα)-1 inhibitor with an IC50 of 3.65 μM.
Marque:  Medchem Express HY-111387
Encompass_Preferred
Code produit. 16421159
  • 97.20€ / 1mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
IDF-11774 is a novel hypoxia-inducible factor α (HIFα)-1 inhibitor with an IC50 of 3.65 μM.
Spécification
Spécification
IDF-11774
Off-White
C23H32N2O2
DMSO : 60 mg/mL (162.82 mM; Need ultrasonic and warming)
368.51
95.37%
Solid
1429054-28-3
Research
1 mg
CN1CCN(C(COC2=CC=C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)C=C2)=O)CC1
368.51
Research
Cancer-Kinase/protease
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.