Learn More
Indenti-Plug Bouchon en mousse plastique Identi-Plug
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
200 pièces
Description
- Durable and reusable foam stoppers are an economical way to keep the contents of your containers secure.
- Open-cell foam has a uniform density.
- Leaves no fibers like cotton
- Breathable, nonabsorbent, chemcial resistant, heat tolerant, and retains shape after repeated use.
- Can also be used as a cleaner for pipettes, tubes, vials and precision tubing.
- Autoclavable.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | de 27 à 34mm |
| À utiliser avec (application) | Nettoyant pour pipettes, tubes, flacons et tubulures de précision |
| Hauteur (métrique) | 44.5 mm |
| Quantité | 200 de chaque |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Plastique |
| Type de produit | Bouchon |