Learn More
Thermo Scientific™ Kit IDEIA™ Lyme Neuroborreliosis utilisant un immunoessai enzymatique
Code produit. 13276059
Click to view available options
Quantité:
48 tests
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 13276059
Marque: Thermo Scientific™ K6028112
Détectez les anticorps IgG et IgM humains dirigés contre Borrelia burgdorferi dans le diagnostic de la neuroborréliose de Lyme avec cet immunoessai enzymatique.
Détectez les anticorps IgG et IgM humains produits par voie intrathécale anti Borrelia burgdorferi grâce au kit de neuroborréliose Thermo Scientific™ IDEIA™ Lyme. L’immunoessai enzymatique est conçu pour permettre la détection rapide d’anticorps IgG intrathécaux humains et d’anticorps IgM anti Borrelia burgdorferi sensu lato comme aide au diagnostic de la neuroborréliose de Lyme.
La borréliose de Lyme est une infection multisystémique provoquée par le spirochète transmis par les tiques Borrelia burgdorferi sensu lato. La neuroborréliose, implication du système nerveux, est une manifestation commune et grave de la borréliose de Lyme. La neuroborréliose se développe chez environ 10 % des patients qui n’ont pas reçu de traitement pour la lésion du stade primaire. Un test diagnostique sensible et fiable pour la neuroborréliose est nécessaire car un certain nombre d’autres maladies présentant des symptômes similaires existent et, contrairement à ces maladies, la neuroborréliose peut être traitée avec des antibiotiques.
Utilisez le kit de neuroborréliose IDEIA Lyme pour le diagnostic différentiel de la neuroborréliose de Lyme à partir d’autres causes potentielles de symptômes similaires.
  • Simplicité : les réactifs et concentrés liquides prêts à l’emploi facilitent l’application et l’exécution du dosage
  • Sensibilité et spécificité excellentes : les anticorps de haute qualité et bien caractérisés utilisés dans le dosage offrent une sensibilité et une spécificité excellentes
  • Résultats faciles à lire
L’essai utilise des flagellums purifiés et natifs de la souche DK1 de B. afzelii comme antigène de test. Le flagelle est hautement immunogène, provoque une réponse immunitaire précoce, forte et persistante1,2, et constitue l’antigène majeur de la réponse intrathécale des anticorps3,4. Par rapport à l’antigène conventionnel, qui est basé sur l’extrait cellulaire entier du spirochète, l’antigène flagellaire purifié et natif améliore la sensibilité et la spécificité diagnostiques des dosages sérologiques pour la neuroborréliose de Lyme5,6. En outre, l’utilisation du flagelle comme antigène de test est adaptée à toute zone géographique, car le flagelle ne présente aucune variation significative entre les souches de B. burgdorferi.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Immunoessai enzymatique de la neuroborréliose de Lyme IDEIA™
Substances à analyser détectables Anticorps IgG et IgM dirigés contre Borrelia burgdorferi
Type Kit de test de Borrelia
Comprend Plaque de microtitration, diluant d’échantillon, tampon de lavage, contrôle positif IgG, contrôle négatif IgM, conjugué flagellaire, tampon de reconstitution, complexe peroxydase, substrat TMB, solution d’arrêt, livret d’instructions
Quantité 48 tests
compliance-icons
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.