Learn More
Solution étalon de dopage à l’eau ICP-MS pour 6020 CLP-M, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044539.AE
286.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
ICP-MS Water Spike Standard solution for 6020 CLP-M | |
MFCD02266368 | |
Liquide |
100 mL | |
UN3264 | |
Specpure™ |