Learn More
Solution étalon de réglage ICP-MS pour 200,8, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045641.AE
170.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
ICP-MS Tuning Standard solution for 200.8 | |
MFCD00240453 | |
Liquide |
100 mL | |
UN3264 | |
Specpure™ |