Learn More
Solution étalon interne ICP-MS pour 200,8 & CLP ILM05,2, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Unit Size:
100mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | ICP-MS Internal Standard solution for 200.8 & CLP ILM05.2 |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro MDL | MFCD03792350 |
| Numéro UN | UN3264 |
| Quantité | 100 ml |
| Qualité | Specpure |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction