Learn More
Memmert™ Incubateur à CO2 ICO
Idéal pour l’incubation avec CO2, biosynthèse et incubation de cellules en laboratoire.
5705.00€ - 10420.00€
Spécification
Types d’alarme | Optique et acoustique |
---|---|
Capacité (métrique) d’étagère | 15 kg |
Type de contrôleur | TwinDISPLAY : régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID avec 2 affichages TFT couleur haute résolution |
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15516425
|
Memmert™
ICO50 |
56 L |
5705.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15682244
|
Memmert™
ICO105 |
107 L |
6825.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15578675
|
Memmert™
ICO150 |
156 L |
8530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15692244
|
Memmert™
ICO240 |
241 L |
10420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Environnement stérile, atmosphère sécurisé et éprouvé – ces trois mots décrivent l’incubateur à CO2 de Memmert pour l’usage industriel.
- Tailles de modèles: 50, 105, 150, 240
- Plage de réglage de la température: +18 à +50 °C
- Plage de réglage du CO2 : 0 à 20 %
- Plage de réglage de l’humidité : 40 à 97 % rh
- Plage de réglage de l’O2 : 1 à 29 %
- 1 variante du modèle: TwinDISPLAY (commande intuitive)
- Programmation, gestion et téléchargement de programmes à partir d'une interface Ethernet ou d'un port USB à l'aide du logiciel AtmoCONTROL
- Parfaite répartition de la température, de l’humidité et du CO2
- Stable et reproducible à long terme
- La chambre intérieure, y compris l’ensemble des composants et des sondes, peut être stérilisée à +180 °C dans le cadre d’un programme de 60 minutes
- Alarme visuelle et sonore ainsi que notification d’alarme sur un téléphone mobile en cas de dépassement de température, de CO2, d’O2 ou d’humidité réglables individuellement
- ControlCOCKPIT protégé par batterie: L’affichage en fonction, l’enregistrement et la commande de CO2 demeurent entièrement fonctionnels, même en cas de coupure de courant
- sécurité intégrée, enregistrement de la température, CO2, humidité, O2, données temporelles d’ouverture de porte, conforme aux dispositions de la FDA
- Paramètres réglables : température (Celsius ou Fahrenheit), CO2, durée du programme, fuseaux horaires, horaires d’été/hiver
La régulation hygrométrique active assure des temps de récupération courts après l’ouverture de la porte et minimise la vaporisation à l’intérieur. Grâce au chauffage de l’intérieur à partir des six faces et la porte intérieure vitrée chauffée, il offre une protection maximale pour les cultures cellulaires et tissulaires, et évite la formation dangereuse de condensation. La ventilation de chambre sans turbulence garantit une atmosphère constante et uniforme.
Spécification
Optique et acoustique | |
TwinDISPLAY : régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID avec 2 affichages TFT couleur haute résolution | |
0 à 20% | |
Acier inoxydable texturé, acier zingué à l’arrière | |
40 à 97% | |
Incubateur CO2 | |
2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) | |
Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours | |
115/230 V |
15 kg | |
Acier inoxydable | |
Capteur IR | |
1 à 20 % | |
18°C à 50°C | |
60 min | |
Acier inoxydable perforé | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |