Learn More
BINDER™ ICH Light Module
ICH-Q1B light module
Marque: BINDER™ 8012-2441
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Module consists of:
- VIS cassette
- UVA cassette
- Independent power supply
Spécification
KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470 | |
Verre | |
Éclairage |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ ICH Light Module > For use with KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu