Learn More
Liebherr™ Cartouches de filtrage d’eau pour machines à glace
Éliminent les impuretés de dureté de l’eau avant la formation de glace. Les cartouches de filtrage d’eau Liebherr™ pour machines à glace agissent comme un détartrant, un décarboniseur, un déminéralisateur, un système de prévention des algues et de la corrosion, un désodorisant et un filtre à eau.
131.44€
Spécification
Type de produit | Kit de deux cartouches |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Machine à glace RACO 1 |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12130142
|
Liebherr™
KIT2CART |
Kit de deux cartouches |
131.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les machines à glaçons Liebherr™ créent des granulés de glace humide pour un refroidissement rapide. Des unités avec condenseurs d’air ou d’eau sont disponibles (les condenseurs d’eau sont recommandés pour les environnements chauds).
- Le dispositif de filtration d’eau CACF1 est essentiel pour éliminer les impuretés de l’eau
- Le dispositif complet comprend deux supports en ligne avec 1 cartouche chacun
- Cartouche de floculateur : transforme les carbonates de calcium en sels de calcium stables et en suspension qui ne peuvent pas former d’agrégats
- Cartouche filtrante : tamise les sels et retient les impuretés en suspension dans l’eau
- La capacité de traitement de l’unité CACF1 varie en fonction de la dureté de l’eau
- Remplacez les cartouches au moins 1x/an ou lorsque la pression entre l’entrée et la sortie de l’unité chute de ≥500 g
- Les cartouches de rechange sont disponibles séparément (réf. fabricant KIT2CART)
Spécification
Kit de deux cartouches | |
Machine à glace RACO 1 |