Learn More
Ibutamoren Mesylate, MedChemExpress
Code produit. 16431926
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Code produit. 16431926
Marque: Medchem Express HY50844
MedChemExpress Ibutamoren Mesylate (MK-677) is a potent, non-peptide Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist. Ibutamoren Mesylate is an orally active growth hormone (GH) secretagogue.
Ibutamoren Mesylate (MK-677) is a potent, non-peptide Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist. Ibutamoren Mesylate is an orally active growth hormone (GH) secretagogue.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ibutamoren Mesylate
CAS 159752-10-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H40N4O8S2
Quantité 500 mg
Synonyme MK-677 MK-0677
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (80.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (80.03 mM)
SMILES CC(N)(C(N[C@@H](C(N1CCC2(CN(C3=C2C=CC=C3)S(=O)(C)=O)CC1)=O)COCC4=CC=CC=C4)=O)C.CS(=O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 624.77
Poids de la formule 624.77
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.