Learn More
Ibuprofène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4510328 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 15853855
Marque: Thermo Scientific Acros 258610010
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’ibuprofène, acide propanoïque 2-4-isobutylphényl, numéro CAS 15687-27-1, est une forme de laboratoire du médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) en vente libre.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’ibuprofène (acide propanoïque 2-4-isobutylphényl) est un AINS commun qui réduit la libération et l’inflammation des pyrogènes
  • L’ibuprofène est un mélange racémique composé d’un énantiomère R et d’un énantiomère S ; il est proposé que l’énantiomère S soit l’agent d’action le plus puissant
  • Il s’agit d’un dérivé de l’acide propionique, un acide gras saturé à chaîne courte lié à l’éthane
  • L’ibuprofène inhibe les cyclooxygénases et réduit la formation de prostaglandines, inhibant la fièvre et la douleur
Applications
  • L’ibuprofène réduit l’inflammation locale et systémique ; convient à une utilisation in vitro ou in vivo pour étudier des mécanismes spécifiques ou larges
  • Destiné aux applications biochimiques sensibles telles que la HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15687-27-1
Formule moléculaire C13H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.29
Numéro MDL MFCD00010393
Clé InChI HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-méthylpropyl)phényl]propanoïque
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ibuprofen
Point de fusion 75°C to 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2C6H4CH(CH3)COOH
Quantité 1 g
Synonyme α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, p-Isobutylhydratropic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)-propionic acid
Poids de la formule 206.27
Pourcentage de pureté 98.5% min.
Forme physique Poudre cristalline blanche
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ibuprofen
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ibuprofen