Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ibrutinib Code produit.: 30117158
Thermo Scientific Chemicals Ibrutinib
Code produit. 30117158
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
Code produit. 30117158
Marque: Thermo Scientific Chemicals 466800010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 936563-96-1
Formule moléculaire C25H24N6O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Ibrutinib
Quantité 1 g
Poids de la formule 440.51
Clé InChI XYFPWWZEPKGCCK-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC1=C2C(=NC=N1)N(N=C2C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)C1CCCN(C1)C(=O)C=C
Nom IUPAC 1-{3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-yl}prop-2-en-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 440.51
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Ibrutinib >