Learn More
Invitrogen™ Logiciel iBright™ SAE pour 21 CFR Part 11, licence unique
Pour une utilisation avec le système d’imagerie iBright et prend en charge la conformité avec les directives FDA 21 CFR Part 11 pour la sécurité, l’audit et les signatures électroniques (SAE) à l’aide de la console SAE.
Marque: Invitrogen™ A49208
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Authentification des informations de connexion de l’utilisateur
- Possibilité de définir des directives relatives aux mots de passe et aux dates d’expiration
- Accès verrouillé et exigences de nouvelle authentification après une période d’inactivité
- Verrouillage du système en cas de tentatives non autorisées d’accès au logiciel
- Possibilité pour l’administrateur de définir les rôles et les autorisations des utilisateurs
- Vérification des autorisations de chaque utilisateur pour effectuer des activités prédéfinies
- Identification de la falsification des données
- Génération du journal d’historique d’expertise
- Suivi des modifications et des actions validées pour les rôles d’utilisateur, la gestion des comptes et les paramètres système
- Capacité de l’administrateur à déterminer les fonctions requises pour saisir le motif du changement
- Détermination par l’administrateur des exigences relatives à la signature électronique
- Capacité de consulter des documents et de les signer par voie électronique
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Système d’imagerie iBright | |
Licencia de software | |
Licencia de software |
iBright™ | |
1 license |