Learn More
Invitrogen™ iBright™ Prestained Protein Ladder
Pour la visualisation et le dimensionnement des protéines lors de l’électrophorèse et la confirmation de la détection par transfert Western.
312.00€ - 994.00€
Spécification
Contenu et stockage | Tampon de stockage :62,5 mM de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % de SDS (p/v), 10 mM de DTT, 1 mM de NaN3 et 33 % de glycérol Dès réception, conserver à –20°C.Le produit est expédié sur de la glace. |
---|---|
Number of Markers | 12 |
Type de produit | Échelle de protéines |
Prêt à charger | Oui |
Plage de dimensions | 11 à 250 kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15673829
|
Invitrogen™
LC5615 |
2 x 250 μl |
312.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17106468
|
Invitrogen™
LC5615X4 |
8 x 250 µl |
994.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’échelle de protéines précolorée Invitrogen iBright offre une visualisation directe lors de l’électrophorèse et du transfert des transferts Western, ainsi qu’une visualisation du transfert Western chimiluminescent ou fluorescent de deux protéines non colorées pour confirmation de la détection du transfert Western.L’échelle de protéines précolorée iBright contient douze protéines recombinantes, dont dix protéines (11 à 250 kDa) colorées en bleu et marquées au fluor pour la visualisation fluorescente directe et proche IR (NIR) et le dimensionnement des protéines, et deux protéines (30 kDa et 80 kDa) non colorées contenant des sites de liaison aux IgG pour lier les anticorps primaires et secondaires utilisés lors de la détection chimiluminescente et fluorescente de la protéine cible. Ces deux protéines non colorées sont compatibles avec les substrats chimiluminescents et les anticorps fluorescents.
- Plage de taille étendue : douze protéines s’étendant de 11 à 250 kDa
- Visualisation fluorescente : détectez les dix protéines colorées à l’aide du laser rouge de 670 nm ou du canal de 700 nm d’un système d’imagerie par fluorescence
- Confirmation du transfert Western : détectez les deux protéines non colorées à l’aide du système de détection de la protéine cible
- Prête à l’emploi : fournie dans un tampon de chargement pour un chargement direct sur des gels
- Bandes nettes : bandes claires et nettes pour la visualisation directe sur gel et sur membrane
- Bande de référence : la bande de 55 kDa a une plus grande intensité pour une orientation facile
- Test de qualité : chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western
Spécification
Tampon de stockage :62,5 mM de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % de SDS (p/v), 10 mM de DTT, 1 mM de NaN3 et 33 % de glycérol Dès réception, conserver à –20°C.Le produit est expédié sur de la glace. |
|
Échelle de protéines | |
11 à 250 kDa | |
Gels midi Novex™, mini-gels Novex™, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™, gels NuPAGE™ MES, gels NuPAGE™ MOPS, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels Precise™ Tris-Glycine, gels SDS-PAGE, gels Precise™ Tris-HEPES | |
iBright™ |
12 | |
Oui | |
1 couleur : Bleu | |
250, 130, 95, 80, 70, 55, 43, 34, 30, 26, 15, 11 kDa | |
Neige carbonique |