Learn More
Invitrogen™ Pile de transfert iBlot™, nitrate de cellulose, taille normale
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Les empilements de transfert iBlot sont utilisés pour transférer des protéines
267.00€ - 556.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 13,5 cm |
---|---|
Largeur (métrique) | 8 cm |
Format | Pile de transfert |
Matériau | Nitrocellulose |
Porosité | 0,2 μm |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12023765
![]() |
Invitrogen™
IB301031 |
Standard, 13,5 cm x 8 cm | 3 x 10 sets |
556.00€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12289309
![]() |
Invitrogen™
IB301001 |
Standard, 13,5 cm x 8 cm | 10 sets |
267.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
Les empilements de transfert iBlot sont des empilements jetables disponibles en trois variantes pour différentes applications : iBlot Gel dispose d’une membrane de transfert intégrée en PVDF ou en nitrate de cellulose pour le transfert à sec de protéines, iBlot DNA possède une membrane de transfert intégrée en nylon pour le transfert à sec de l’ADN et iBlot Western Detection est utilisé pour effectuer des détections Western sur des membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF préalablement transférées. Chaque empilement de transferts iBlot contient une électrode en cuivre et des tampons de cathode et d’anode adaptés dans la matrice gélifiée afin de permettre des transferts de protéines ou d’ADN rapides et fiables.
Membrane en nitrocellulose
- Constituées à 100 % de nitrate de cellulose pur afin d’assurer un transfert de haute qualité
- Compatible avec les méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, l’immunodétection, la fluorescence ou le radiomarquage
- Lie les protéines grâce aux interactions hydrophobes et électrostatiques
- Porosité : 0,2 μm
- Capacité de liaison protéique : 209 μg/cm2
Taille des empilements de transfert
- La taille standard (13 cm x 8,3 cm) est utilisée pour tous les types de midi-gels Novex (ou équivalents) et les gels E-PAGE™ 48 ou 96.
- La taille mini (8 cm x 8cm) est utilisée pour tous les mini-gels Novex (ou équivalents).
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert western
Spécification
13,5 cm | |
Pile de transfert | |
0,2 μm | |
iBlot™ |
8 cm | |
Nitrocellulose | |
Standard, 13,5 cm x 8 cm | |
Mise au rebut responsable |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.