Learn More
Invitrogen™ Appareil de transfert Western Blot iBlot™ 3
L’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 est un appareil permettant de réaliser un transfert Western à sec de manière efficace et fiable, en seulement trois minutes, sans utiliser de tampons liquides.
4030.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Transfert Western Blot |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Empilements de transfert iBlot 3 |
Gel Compatibility | Format mini ou midi : gels Bis-Tris, gels Tricine, gels Tris-acétate et gels Tris-Glycine |
Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
Mode of Transfer | À sec |
Code produit | Marque | Garantie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Garantie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17821374
|
Invitrogen™
IB31001 |
Garantie standard de 1 an incluse |
4030.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 est un appareil permettant de réaliser un transfert Western à sec de manière efficace et fiable, en seulement trois minutes, sans utiliser de tampons liquides. Le système iBlot 3 est compatible avec les membranes de nitrate de cellulose et de difluorure de polyvinylidène (PVDF), et offre des performances équivalentes, voire supérieures, aux méthodes de transfert humide classiques en beaucoup moins de temps. L’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 fait partie intégrante du système de transfert à sec iBlot. Ce système est constitué de l’appareil de transfert et des empilements de transfert à usage unique qui contiennent la membrane de transfert (nitrate de cellulose ou PVDF) et les tampons nécessaires.L’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 présente les fonctionnalités suivantes :
• Transfert complet des protéines en seulement trois minutes
• Sensibilité de détection élevée et transfert homogène et constant des protéines
• Deux stations de transfert indépendantes permettant de réaliser jusqu’à deux transferts midi ou quatre transferts mini
• Système de refroidissement réglable intégré assurant une température de transfert constante
• Méthodes de transfert préprogrammées optimisées pour les plages de poids moléculaire basses, élevées et étendues
• Possibilité de créer des programmes personnalisés
• Interface simple et facile à utiliser
Fonctionnement du système de transfert à sec iBlot
Les réservoirs d’ions de tampon sont intégrés à la matrice de gel des empilements de transfert et non aux cuves de tampons ou aux papiers filtres imbibés. La densité élevée des ions dans la matrice de gel permet un transfert rapide des protéines. Pendant le transfert, l’anode de cuivre ne génère pas d’oxygène suite à l’électrolyse de l’eau, ce qui réduit la distorsion du buvard (pour les techniques classiques de transfert des protéines, dont les transferts humides, semi-humides et semi-secs, utilisez les électrodes inertes qui génèrent de l’oxygène).
Lorsque vous utilisez le système de transfert à sec iBlot, la durée de transfert est réduite par la distance raccourcie entre les électrodes, l’intensité élevée du champ et la haute tension. Vous pouvez éviter facilement les bulles d’air piégées, qui sont souvent créées pendant la préparation manuelle des couches sandwich de transfert, grâce à notre dispositif unique d’élimination des bulles qui favorise un transfert uniforme et complet. Grâce au système iBlot 3, nul besoin de préparer des tampons ou de nettoyer après un transfert. En règle générale, la durée totale de préparation et d’exécution est inférieure à dix minutes par transfert.
Spécification
Transfert Western Blot | |
Format mini ou midi : gels Bis-Tris, gels Tricine, gels Tris-acétate et gels Tris-Glycine | |
À sec | |
env. 3 à 10 min | |
Appareil de transfert |
Empilements de transfert iBlot 3 | |
Nitrate de cellulose, PVDF | |
iBlot™ 3 | |
2 gels midi ou 4 gels mini |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Appareil de transfert Western Blot iBlot™ 3