Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, mini, nitrocellulose
GREENER_CHOICE
Code produit. 17831374
Click to view available options
Quantité:
10 piles
3 x 10 piles
Conditionnement:
1 pièce
30 pièces
Code produit. 17831374
Marque: Invitrogen™ IB33002
iBlot 3 Transfer Stacks are used with iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments.
  • Les empilements de transfert iBlot 3 sont utilisés avec l’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 pour le transfert de protéines d’un gel SDS-PAGE vers un support membranaire lors de la réalisation d’expériences de transfert Western
  • Chaque empilement de transfert iBlot 3 contient des feuilles d’électrodes en fibre de cuivre, des gels tampons solides de cathode et d’anode optimisés, et une membrane de transfert préconditionnée en nitrate de cellulose
  • Cet empilement de taille mini (8 x 8 cm) peut être utilisé avec un gel de taille mini
  • Le système de transfert Western Blot iBlot 3 (empilements de transfert iBlot 3 et appareil de transfert iBlot 3) a été optimisé pour réaliser des transferts de protéines en 3 à 8 minutes, avec un résultat de transfert Western plus fiable et de meilleure qualité que de nombreuses autres méthodes de transfert
Membrane en nitrate de cellulose
  • La membrane en nitrate de cellulose (taille des pores de 0,2 μm) de cet empilement est composée de nitrate de cellulose pure à 100 % afin d’assurer un transfert de haute qualité
  • La membrane est compatible avec les méthodes de détection courantes telles que la coloration, l’immunodétection, la fluorescence et le radiomarquage
  • Les protéines se lient à la membrane par des interactions hydrophobes et électrostatiques
  • La capacité de liaison protéinique est de 209 µg/cm²
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Quantité 10 piles
Format Pile de transfert
Matériau Nitrocellulose
Porosité 0,2 μm
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Dimensions (LxW) 8 x 8 cm (mini)
Gamme de produits iBlot
Suffisant pour 10 transferts
Concept écologique Mise au rebut responsable