Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage iBlot™ 3 iBind™ Flex Western
Code nomenclature Nacres: NC.01
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
6 pièces
Description
Le kit de démarrage iBlot 3 iBind Flex Western comprend l’appareil de transfert Western Blot iBlot 3, l’appareil iBind Flex Western ainsi que tous les consommables et réactifs nécessaires pour commencer à utiliser ces deux appareils pour un transfert rapide et efficace et un traitement Western.
Contenu du kit de démarrage iBlot 3 iBind Flex Western :
• Appareil de transfert Western Blot iBlot 3
• Empilements de transfert iBlot 3, midi, NC (nitrate de cellulose)
• Appareil iBind Flex Western
• Cartes iBind Flex
• Kit de solutions iBind Flex
• Substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico Plus
Appareil de transfert Western Blot iBlot 3
L’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 est un appareil permettant de réaliser un transfert Western à sec de manière efficace et fiable, en seulement trois minutes, sans utiliser de tampons liquides. Le système iBlot 3 est compatible avec les membranes de nitrate de cellulose et de difluorure de polyvinylidène (PVDF), et offre des performances équivalentes, voire supérieures, aux méthodes de transfert humide classiques en beaucoup moins de temps. L’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 fait partie intégrante du système de transfert à sec iBlot. Ce dernier se compose de l’appareil de transfert et des empilements de transfert à usage unique qui contiennent la membrane de transfert (nitrate de cellulose ou PVDF) et les tampons nécessaires.
Appareil iBind Flex Western
L’appareil iBind Flex Western est un appareil de traitement Western automatique qui réalise chaque étape, du blocage aux lavages en passant par les incubations d’anticorps par écoulement latéral séquentiel (SLF). Le SLF permet la libération et la circulation de solutions et d’anticorps en temps opportun sur la membrane sans avoir besoin d’une source d’alimentation externe, d’agitateurs ou de plateaux. Chaque solution est libérée depuis les puits de l’appareil iBind Flex jusqu’à la carte iBind Flex par SLF et les solutions sont ensuite dirigées vers la région de la carte où se trouve l’empilement. La matrice en fibre de verre de la carte permet un flux homogène et constant des solutions en direction de la membrane, augmentant ainsi l’interaction antigène-anticorps.
La procédure de détection iBind Flex Western réduit au minimum les temps de manipulation et assure une reproductibilité élevée. Le temps de configuration est court et chaque solution est libérée à partir des puits de l’appareil iBind Flex vers une carte iBind Flex par SLF en approximativement 2,5 heures. Par rapport aux méthodes manuelles, le système iBind Flex Western nécessite moins d’anticorps primaires, permettant ainsi d’obtenir des résultats reproductibles. Le système est compatible avec les protocoles de détection en aval. L’appareil iBind Flex Western comprend trois inserts de puits interchangeables par l’utilisateur pour traiter un transfert midi, deux transferts mini ou six transferts en bandelettes découpées verticalement.
Contenu du kit de démarrage iBlot 3 iBind Flex Western :
• Appareil de transfert Western Blot iBlot 3
• Empilements de transfert iBlot 3, midi, NC (nitrate de cellulose)
• Appareil iBind Flex Western
• Cartes iBind Flex
• Kit de solutions iBind Flex
• Substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico Plus
Appareil de transfert Western Blot iBlot 3
L’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 est un appareil permettant de réaliser un transfert Western à sec de manière efficace et fiable, en seulement trois minutes, sans utiliser de tampons liquides. Le système iBlot 3 est compatible avec les membranes de nitrate de cellulose et de difluorure de polyvinylidène (PVDF), et offre des performances équivalentes, voire supérieures, aux méthodes de transfert humide classiques en beaucoup moins de temps. L’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 fait partie intégrante du système de transfert à sec iBlot. Ce dernier se compose de l’appareil de transfert et des empilements de transfert à usage unique qui contiennent la membrane de transfert (nitrate de cellulose ou PVDF) et les tampons nécessaires.
Appareil iBind Flex Western
L’appareil iBind Flex Western est un appareil de traitement Western automatique qui réalise chaque étape, du blocage aux lavages en passant par les incubations d’anticorps par écoulement latéral séquentiel (SLF). Le SLF permet la libération et la circulation de solutions et d’anticorps en temps opportun sur la membrane sans avoir besoin d’une source d’alimentation externe, d’agitateurs ou de plateaux. Chaque solution est libérée depuis les puits de l’appareil iBind Flex jusqu’à la carte iBind Flex par SLF et les solutions sont ensuite dirigées vers la région de la carte où se trouve l’empilement. La matrice en fibre de verre de la carte permet un flux homogène et constant des solutions en direction de la membrane, augmentant ainsi l’interaction antigène-anticorps.
La procédure de détection iBind Flex Western réduit au minimum les temps de manipulation et assure une reproductibilité élevée. Le temps de configuration est court et chaque solution est libérée à partir des puits de l’appareil iBind Flex vers une carte iBind Flex par SLF en approximativement 2,5 heures. Par rapport aux méthodes manuelles, le système iBind Flex Western nécessite moins d’anticorps primaires, permettant ainsi d’obtenir des résultats reproductibles. Le système est compatible avec les protocoles de détection en aval. L’appareil iBind Flex Western comprend trois inserts de puits interchangeables par l’utilisateur pour traiter un transfert midi, deux transferts mini ou six transferts en bandelettes découpées verticalement.
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Réduction à la source
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Appareil de transfert de gel iBlot 3 • Rouleau de Western Blot • Empilements de transfert iBlot 3, midi, nitrate de cellulose • Appareil iBind Flex Western • Cartes iBind Flex • Kit de solutions iBind Flex • Substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico Plus |
| Méthode de détection | Chromogène, chimiluminescence, fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western Blot |
| Gel Compatibility | Format mini ou midi : gels Bis-Tris, gels Tricine, gels Tris-acétate et gels Tris-Glycine |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Mode of Transfer | À sec |
| Gamme de produits | iBlot™ 3, iBind™ |
| Type | Kit de démarrage |
| Concept écologique | Less waste, Sustainable packaging, Sustainable disposal |
| Quantité | 1 kit |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Kit de démarrage iBlot™ 3 iBind™ Flex Western >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu