Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage Western iBind™, détection fluorescente
Description
Le dispositif Western iBind est un petit dispositif de paillasse qui automatise le traitement par transfert Western (immunodétection). Il exerce une pression mécanique sur une carte iBind pour provoquer l’écoulement latéral séquentiel (SLF) de solutions d’immunodétection pour les étapes de blocage, de liaison d’anticorps et de lavage. La matrice en fibre de verre de la carte iBind permet un écoulement homogène et constant des solutions sur la membrane.
le périphérique iBind Western permet de préparer et de charger toutes les solutions dans l’appareil en début de procédure ; toutes les étapes suivantes se font automatiquement grâce au SLF ; il n’y a pas besoin d’électricité ou de batteries. Les transferts sont prêts pour les étapes de détection finales en environ 2 heures et demie.
Le dispositif Western iBind fonctionne exclusivement avec les cartes iBind et le kit de solution iBind ou le kit de solution de détection fluorescente iBind (FD) pour traiter un mini-transfert.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1 dispositif Western iBind, 10 cartes iBind (à conserver à température ambiante), 1 kit de solution de détection fluorescente iBind (FD) (à conserver entre 2 et 8°C) |
| Capacité | 1 transfert mini |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Gamme de produits | iBind |
| Running Time | ∼2,5 heures |
| Cadence | 1 transfert mini |
| Type | Kit de démarrage |
| Quantité | 1 kit |
| Afficher plus |