Learn More
Invitrogen™ Kit de solutions iBind™ Flex
Description
La solution iBind™ Flex est une formulation exclusive compatible avec la détection par fluorescence en aval/la détection par chimiluminescence. Elle sert de solution combinée de blocage, de lavage et de diluant d’anticorps pour traiter jusqu’à un transfert midi, deux transferts mini ou six transferts sur bandes coupées verticalement lorsqu’elle est utilisée avec le dispositif iBind™ Flex Western et les cartes iBind™ Flex.
Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour 10 transferts midi ou 20 transferts mini
Solution de détection fluorescente (FD) (contenu)
- Tampon iBind Flex FD 5X
- Additif iBind Flex 100X
- SDS iBind Flex FD 10 %
Solution chimiluminescente (contenu)
- Tampon iBind Flex 5X
- Additif iBind Flex 100X
Stocker entre 2° et 8 °C
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de solutions Flex |
| Contenu et stockage | • Tampon IBind Flex 5X • Additif iBind Flex 100Xconserver Conserver entre 2 et 8°C. |
| À utiliser avec (équipement) | Dispositif iBind Flex Western |
| Contenus des kits | Tampon iBind™ Flex 5X, Additif iBind™ Flex 100X |
| Nbre de réactions | 10 transferts mini ou 20 transferts mini |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée |
| Méthode de détection | Colorimétrique, chromogène, chimiluminescent |
| Membrane Compatibility | PVDF, nitrocellulose |
| Gamme de produits | iBind |
| Quantité | 1 kit |
Sécurité et traitement
- Flex Solution Kit
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone