Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Mini Insert Replacement
À utiliser avec le périphérique iBind™ Flex Western (SLF2000). Le mini-insert Invitrogen™ iBind™ Flex de rechange est un insert de puits dont le format peut être adapté pour traiter deux transferts mini. Il comprend deux puits sur les rangées 1 et 3.
Marque: Invitrogen™ SLF2002
Description
Le système iBind™ Flex Western offre un traitement automatisé des transferts western blot. Des inserts de puits adaptés lui permettent de recevoir différents formats de transfert : bandelettes midi, mini et découpées à la verticale. Suivant une technologie d’écoulement latéral séquentiel (SLF), toutes les étapes de blocage, d’incubation des anticorps et de lavage au cours de l’immunodétection ne nécessitent aucune intervention manuelle. Par rapport aux méthodes manuelles, le système iBind Flex Western nécessite moins d’anticorps primaires, permettant ainsi d’obtenir des résultats reproductibles. Le système est compatible avec les protocoles de détection en aval.
Spécification
iBind™ | |
Insert de rechange | |
1 insert |
iBind | |
Deux puits sur les rangées 1 et 3 | |
Température ambiante |