Learn More
IBA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène IBA1
Concentration 0.31 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantité Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantité Prezzo Quantità e disponibilità  
16807603
Vedere i documenti
Proteintech
10904-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16897593
Vedere i documenti
Proteintech
10904-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
AIF1 is induced by cytokines and interferon. It is thought to be involved in the negative regulation of growth of vascular smooth muscle cells, which contributes to the anti-inflammatory response to vessel wall trauma.
Specifica
Specifica
IBA1
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
O70200, P55008
11629, 199
IBA1 Fusion Protein Ag1363
Primary
-20°C
AIF1
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AIF 1, AIF1, G1, IBA1, IRT 1, Protein G1
AIF1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato