Learn More
Brady™ Imprimante industrielle i3300 - Version EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
L’imprimante industrielle BradyPrinter i3300 peut imprimer un large éventail de panneaux et d’étiquettes en monochrome. Imprimez facilement des étiquettes pour identifier les fils, produits, échantillons de laboratoire et installations.
1345.00€ - 1445.00€
Spécification
Type d’affichage | Écran tactile LCD couleur |
---|---|
Print Technology | Transfert thermique |
Dimensions (L x l) | 305 x 231 mm |
Capacité de couleur | Monochrome |
Comprend | Cette imprimante i3300 est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un cordon d’alimentation, une station de travail Brady LAB, un câble USB, un CD du produit contenant le manuel, un kit de nettoyage et un guide de démarrage rapide imprimé |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16306935
|
Brady™
241131 |
Avec Wi-Fi |
1445.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16223951
|
Brady™
241130 |
Sans Wi-Fi |
1345.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Obtenez votre scénario d’impression d’étiquettes idéal grâce à l’imprimante d’étiquettes industrielle BradyPrinter i3300 ; des étiquettes et des rubans qui se mettent facilement en place, sans nécessiter de calibrage ni occasionner de gaspillage d’étiquettes vierges- Imprimante d’étiquettes industrielle à moyen volume pour assurer l’identification de vos installations, des fils aux panneaux en passant par les pictogrammes de sécurité et les étiquettes d'installation
- La technologie d’impression intelligente permet à l’imprimante d’imprimer sur la première étiquette, y compris les manchons et les petites étiquettes
- Remplacement rapide ; les rouleaux d’étiquettes et rubans fiables et prêts à l'emploi peuvent être mis en place en 20 secondes
- En ce qui concerne les options, cette imprimante imprime sur plus de 825 références et 70 options de consommables pour une identification de l’ensemble de l’installation
- Livrée avec la suite Identification en laboratoire de Brady Workstation ; une sélection d’applications de conception d’étiquettes pour identifier tous les conteneurs d’échantillons de laboratoire
- Configuration sans stress. Contactez notre équipe d'assistance technique Brady et nous programmerons un rendez-vous téléphonique de configuration gratuit
Spécification
Écran tactile LCD couleur | |
305 x 231 mm | |
Cette imprimante i3300 est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un cordon d’alimentation, une station de travail Brady LAB, un câble USB, un CD du produit contenant le manuel, un kit de nettoyage et un guide de démarrage rapide imprimé | |
300 dpi |
Transfert thermique | |
Monochrome | |
101,60 mm/s | |
100/240 V, 50/60 Hz |