Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes industrielle i3300 version UE
L’imprimante d’étiquettes industrielle BradyPrinter i3300 peut imprimer une large gamme de panneaux et d’étiquettes en monochrome, y compris des étiquettes pour identifier les fils, les produits, les échantillons de laboratoire et les installations.
Marque: Brady™ 149553
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 7.00000kg
Description
Cette imprimante d’étiquettes industrielle de volume moyen est idéale pour l’identification de tout élément dans l’ensemble de votre établissement, des fils et panneaux aux étiquettes de sécurité et des installations.
- La technologie Print Smart permet à l’imprimante d’imprimer sur la première étiquette : même sur les étiquettes thermorétractables et les petites étiquettes
- Les rouleaux d’étiquette et les rubans s’enclenchent de manière infaillible en 20 secondes
- Imprime sur plus de 825 pièces et 70 options de matériaux pour assurer l’identification dans toute l’installation
- Contactez notre équipe d’assistance technique Brady™ pour prendre un rendez-vous téléphonique gratuit
- Livrée avec un clavier QWERTY
Spécification
Écran tactile LCD couleur | |
9 in | |
9,5 in | |
12 in | |
Non autoclavable | |
Imprimante I3300, cordon d’alimentation UE, suite de base pour station de travail Brady™, câble USB, CD du produit, kit de nettoyage, guide de démarrage rapide imprimé | |
512 Mo de RAM, 195 Mo de mémoire flash IFFS | |
101,6 mm/s | |
Ethernet, USB, USB 2.0 | |
10°C à 40°C | |
5,2 kg | |
1 an |
Transfert thermique | |
229 mm | |
241 mm | |
305 mm | |
Monochrome | |
Bulgare, Français, Allemand, Croate, Tchèque, Norvégien, Néerlandais, Français, Roumain, Russe, Espagnol, Chinois (traditionnel), Suédois, Turc, Chinois (simplifié), Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Français, Estonien, Finnois | |
i3300 | |
300 dpi | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8,™ Windows Server 2012, 2012 R2 et 2016 | |
11,5 lb | |
Étiquetage des cartes de circuits imprimés et par codes-barres, étiquetage des composants, identification générale | |
110/240 V |