Learn More
uvex Lunettes i-vo
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Teinte des verres : Transparent
Description
Les verres sont moulés par injection à partir de deux matériaux, ils sont donc durs et robustes là où ils doivent être et souples dans les zones sensibles du nez, du front et des oreilles. De plus, les branches latérales sont dotées d’un réglage de longueur et d’inclinaison. Cela garantit un confort optimal et durable pour le porteur.
Caractéristiques générales
- Lunettes de sécurité fonctionnelles avec une large gamme de fonctionnalités et d’options de réglage
- Verre en polycarbonate robuste doté de la technologie de revêtement éprouvée Supravision d’Uvex – Verre avec revêtement anti-buée et anti-rayures permanent
Fonctions de sécurité
- Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- Marquage : W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
- UV400 – Protège à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu’à 400 nm
Caractéristiques de confort
- Les branches latérales avec plusieurs points d’inclinaison et un ajustement de la longueur permettent d’adapter les lunettes pour assurer un bon maintien pour toutes les formes de visage et les largeurs de tête
- Les extrémités de branches souples offrent un maintien confortable et sûr sans pression
- Pont nasal souple et flexible pour un maintien sans pression et antidérapant
Spécification
Spécification
Type de lentille | Supravision Plus |
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Couleur | Bleu, gris |
Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 170 |
Teinte de la lentille | Transparents |
Type de produit | Ergonomic Safety Glasses |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Plastic |