Learn More
Thermo Scientific™ Taq Buffers (10X)
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA Polymerases (both recombinant and native). Available in different compositions and also without detergents.
Marque: Thermo Scientific™ B34
14.33 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA polymerases (both recombinant and native). They are available in different compositions and also without detergents.
Contrôle de la qualité
- Absence d’endodésoxyribonucléases, d’exodéoxyribonucléases, de ribonucléases confirmée par des tests. Le tampon a également été testé sur le plan fonctionnel dans l’amplification d’un fragment d’ADN de 956 pb d’un gène à copie unique de l’ADN génomique humain
Composition
- Tris-HCl 100 mM (pH 8,8 à 25°C)
- KCI 500 mM
Spécification
Contenu : • 4 x 1,25 ml de tampon Taq 10X avec (NH4)2SO4 et 20 mM de MgCl2Conserver à -20°C. |
|
ADN polymérase Taq | |
4 x 1.25 mL | |
Wet or Dry Ice | |
10X |
Liquide | |
Tampon Taq 10X avec (NH4)2SO4 et 20 mM de MgCl2 | |
PCR | |
Standard PCR |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.