Learn More
Invitrogen™ ARNic de contrôle négatif Silencer™ Select nº 2
ARNsi de contrôle négatif nº2 Silencer™ Select
Marque: Invitrogen™ 4390846
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
L’ARNsi de contrôle négatif #2™ Silencer™ est largement validé et constitue un contrôle idéal pour de nombreux aspects d’une expérience utilisant les ARNsi.- ARNsi de qualité supérieure, hautement purifié et prêt à l’emploi
- Fonctionnellement prouvé comme ayant des effets minimaux sur la prolifération et la viabilité cellulaires
- Comprend des modifications de Silencer™ Select pour une spécificité accrue
- Pour utilisation dans des cellules humaines, de souris et de rat
Que sont les ARNsi Silencer™ Select ?
Les ARNsi Silencer™ Select intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception des ARNsi, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de modifications chimiques, afin de produire des ARNsi d’une efficacité, d’une puissance et d’une spécificité inégalées. Résultats : moins d’expériences ratées en raison d’inhibition médiocre, et données phénotypiques plus propres et plus constantes.
ARNsi de contrôle négatif n°2 Silencer™ Select
Les ARNsi de contrôle négatif — des ARNsi avec des séquences qui ne ciblent aucun produit génétique — sont essentiels à la détermination des effets de l’administration de ARNsi et à la mise à disposition d’une référence pour comparer les échantillons traités par ARNsi. Le ARNsi de contrôle négatif n°2 Silencer™ Select a été soigneusement conçu et testé de façon approfondie, et n’a aucune similarité de séquence significative avec les séquences de gènes de souris, de rat ou d’humain. Cet ARNsi de contrôle négatif a été testé par analyse microarray et a démontré des effets minimaux sur l’expression génétique. Il a également été testé lors de tests multiparamétriques sur cellules et n’est pas significatif pour la prolifération, la viabilité ou la morphologie des cellules pour les lignées cellulaires testées.
Contrôle qualité :
Les ARNsi Silencer™ Select sont fabriqués sur un site de pointe selon les normes de qualité les plus élevées. Les procédures rigoureuses de contrôle qualité comprennent l’analyse par spectrométrie de masse MALDI-TOF et la HPLC analytique pour surveiller la pureté. Chaque ARNsi est également évalué par électrophorèse sur gel pour confirmer l’hybridation des brins.
Produit accessoire : agent de transfection siPORT™ NeoFX™ (n° cat. AM4510 et AM4511)
L’agent de transfection siPORT™ NeoFX™ est un agent de transfection polyvalent à base de lipides pour la transfection efficace de ARNsi dans des cellules de culture. Le protocole peut être adapté à un large éventail de cellules et de conceptions expérimentales, y compris des applications à haut débit. Les contrôles d’ARNsi Silencer™ Select ont des modifications chimiques spécifiques ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™ Select. Si vous utilisez d’autres produits ARNsi, comme les ARNsi BLOCK-iT™, Invitrogen™ Silencer™ ou STEALTH RNAi™, nous recommandons que vous utilisiez des ARNsi de contrôle conçus pour une utilisation avec ces ARNsi pour des résultats expérimentaux plus fiables.
Spécification
L’ARNsi est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau exempte de nucléase pour la remise en suspension, et doit être conservé à –20°C. | |
ARNsi | |
Non conjugué(e) | |
ARNsi | |
5 nmol |
Contrôle négatif | |
ARNi, Transfection | |
Silencer™, Silencer™ Select, Ambion™ | |
HPLC | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.