Learn More
Invitrogen™ ARNic de contrôle négatif Silencer™ n° 1
Pas de similarité de séquence significative avec les séquences de gènes de souris, de rat ou d’humain
Marque: Invitrogen™ AM4636
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- L’ARNic n° 1 de contrôle négatif Ambion™ Silencer™ ne possède pas de similarité de séquence significative avec les séquences de gènes de souris, de rat ou d’humain
- Le contrôle a également été testé dans des analyses à base de cellules et il a été prouvé qu’il n’avait aucun effet significatif sur la prolifération, la viabilité ou la morphologie cellulaire
- Validé pour utilisation dans des cellules d’humain, de souris et de rat
- Purifié par HPLC, duplexé et prêt à l’emploi
- Les ARNic de contrôle négatif sont essentiels pour déterminer l’efficacité de transfection et contrôler les effets de l’apport d’ARNic
- Dans les applications d’analyse d’ARNic, les ARNic de contrôle négatif sont également essentiels pour définir le seuil à atteindre qui détermine si un ARNic est considéré comme ayant un effet positif, négatif ou neutre lors d’un dosage particulier
- Conserver à une température inférieure ou égale à -20°C dans un congélateur sans dégivrage automatique
Spécification
L’ARNsi est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau exempte de nucléase pour la remise en suspension, et doit être conservé à –20°C. | |
ARNsi | |
Transfection, ARNi | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC | |
Température ambiante |
Contrôle négatif | |
Humain, souris, rat | |
Non conjugué(e) | |
ARNsi | |
5 x 40 nmol |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.