Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GAPDH siRNA (human, mouse, rat)
ARNsi GAPDH Silencer™ (humain, souris, rat)
Marque:  Invitrogen™ AM4631
481.06 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10085804
  • 718.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’ARNsi de contrôle positif Invitrogen™ Silencer™GAPDH (humain, souris, rat) est idéal pour développer et optimiser des expériences utilisant les ARNsi. Le contrôle est validé pour une utilisation dans les lignées cellulaires humaines, de souris et de rat.
  • Contrôles d’ARNsi validés pour l’optimisation des expériences utilisant les ARNsi
  • Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
  • Les ARNsi de contrôle purifiés, duplexés et prêts à l’emploi HPLC Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™, les ARNsi BLOCK-iT™ et d’autres ARNsi 21-mères non modifiés.
Si vous utilisez d’autres produits ARNsi, tels que l’Invitrogen™ Silencer™ Sélectionnez ARNsi ou STEALTH RNAi™, nous recommandons que vous utilisiez des ARNsi de contrôle conçus pour une utilisation avec ces ARNsi pour des résultats expérimentaux plus fiables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
L’ARNsi est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau exempte de nucléase pour la remise en suspension, et doit être conservé à –20°C.
Contrôle positif
Humain, souris, rat
ARNi
Silencer™, Ambion™
HPLC
Température ambiante
Tube
siARN
Cultures cellulaires
Non conjugué(e)
ARNsi
40 nmol
GAPDH