Learn More
Invitrogen™ SiARN GAPDH (humain) de GAPDH Silencer
Code produit. p-7075570
Click to view available options
Quantité:
40 nmol
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10469024
Marque: Invitrogen™ AM4605
ARNsi GAPDH Silencer™ (humain)
L’ARNsi de contrôle positif Invitrogen™ Silencer™ GAPDH (humain) est idéal pour développer et optimiser des expériences utilisant les ARNsi. Le contrôle est validé pour une utilisation dans les lignées cellulaires humaines.
  • Contrôles d’ARNsi validés pour l’optimisation des expériences utilisant les ARNsi
  • Les ARNsi de contrôle spécifique aux gènes fournis avec des contrôles négatifs brouillés
  • Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
  • Les ARNsi de contrôle purifiés, duplexés et prêts à l’emploi HPLC Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™, les ARNsi BLOCK-iT™ et d’autres ARNsi 21-mères non modifiés.
Si vous utilisez d’autres produits ARNsi, tels que l’Invitrogen™ Silencer™ Sélectionnez ARNsi ou STEALTH RNAi™, nous recommandons que vous utilisiez des ARNsi de contrôle conçus pour une utilisation avec ces ARNsi pour des résultats expérimentaux plus fiables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique.
RNAi Type siARN
Espèces Humaine
À utiliser avec (application) Transfection d’ARNi
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits Silencer, Ambion
Type de produit ARNsi
Pureté HPLC
Quantité 5 nmol
Conditions d’expédition Glace carbonique
Target GAPDH