Learn More
Invitrogen™ Silencer™ FAM-labeled Negative Control No. 1 siRNA
siARN de contrôle négatif n°1 marqué au FAM Silencer™
Marque: Invitrogen™ AM4620
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Invitrogen™ Un ARNsi de contrôle négatif marqué par fluorescence pour une surveillance aisée de l’absorption du siARN lors d’une microscopie par fluorescence. Purifiée, dénaturée et prête à l’emploi, l’aliquote de 5 nmol est fournie dans un format stable et séché.- Simplifie la surveillance de l’administration d’ARNsi.
- Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
- HPLC purifié, duplexé et prêt à l’emploi
Visualiser l’absorption de siARN avec les ARNsi marqués
Les ARNsi marqués par fluorescence permettent l’absorption, la distribution et la localisation cellulaires des ARNsi par observation directe. Les ARNsi marqués par fluorescence sont couramment utilisés pour surveiller l’efficacité de la transfection lors de l’optimisation des conditions de transfection. En général, les ARNsi sont rapidement pris en charge et distribués dans toutes les cellules en 4 heures. Le marquage fluorescent des siARN permet une surveillance rapide de l’administration des siARN par microscopie par fluorescence, par opposition aux siARN non marqués, dont la distribution doit être surveillée par une inhibition de gènes cible. Les siARN de contrôle négatif n°1 marqués au FAM Silencer™ offrent un moyen facile de surveiller l’absorption des siARN par transfection chimique. Les séquences sont identiques à celles du siARN de contrôle négatif n°1 Invitrogen Silencer™ (réf. AM4611), mais avec un FAM dérivé de la fluorescéine (5’-carboxyfluorescéine ; excitation max. = 494 nm, émission max. = 520 m) à l’extrémité 5’ du brin de détection, ce qui le rend très fluorescent lorsqu’il est excité par la longueur d’onde appropriée de la lumière.
Produits accessoires :
Pour la surveillance de l’administration en siARN par électroporation, le siARN de contrôle négatif n°1 marqué au Silencer™ Cy™3 (réf. AM4621) est recommandé en raison de son signal de fluorescence plus lumineux visible sur une plage de pH plus large. L’électroporation produit un modèle de distribution de siARN plus diffus, ce qui donne un signal de fluorescence moins intense qu’avec la transfection chimique. Les siARN de contrôle Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour les siARN Silencer™, les siARN BLOCK-iT™ et d’autres siARN 21-mères non modifiés. Si vous utilisez d’autres produits siARN, tels que l’Invitrogen™ Silencer™ Sélectionnez siRNA ou STEALTH RNAi™, nous vous recommandons l’utilisation des siARN de contrôle conçus pour ces siARN pour des résultats expérimentaux plus fiables.
Spécification
Le siARN est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau sans nucléase pour la remise en suspension, et doit être stocké à –20°C. | |
siARN | |
FAM | |
ARNsi | |
5 nmol |
Contrôle négatif | |
Transfection, ARNi | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC | |
Glace carbonique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.