Learn More
Applied Biosystems™ Kit Power SYBR™ Green RNA-to-CT1-Step
Code produit. p-7180301 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
200 réactions
40 réactions
Conditionnement:
1 pièce
200 réactions
Code produit. 10734227
Marque: Applied Biosystems™ 4391178
Edge
Le kit a été formulé pour garantir une sensibilité et une fiabilité maximales. Obtenez sensibilité et spécificité dans une réaction de qRT-PCR en une étape facile à utiliser.
La nouvelle formulation réduit les faux positifs provoqués par les dimères d’amorces, améliore considérablement la précision des données et permet une détection fiable des cibles peu abondantes.
  • Obtenez sensibilité et spécificité dans une réaction de qRT-PCR en une étape facile à utiliser.
  • Formulé pour assurer une sensibilité et une fiabilité maximales.
  • Réduit les faux positifs provoqués par les dimères d’amorces, améliore considérablement la précision des données et permet une détection fiable des cibles peu abondantes.
Inclut :
  • ADN polymérase AmpliTaq™ Gold ultrapure pour une qPCR à démarrage à chaud, minimisant la formation de produit non spécifique.
  • La transcriptase inverse ArrayScript™ ultrapure, une RT modifiée qui produit des niveaux élevés d’ADNc pleine longueur.
  • Un additif qui réduit la formation de dimères d’amorces, réduisant les produits non spécifiques pouvant provoquer des signaux faux positifs.
  • Inhibiteur de la RNase, pour prévenir la dégradation des modèles d’ARN.
  • Un colorant exclusif ROX™ qui sert de référence interne passive pour normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR et obtenir ainsi une excellente précision sur les appareils de PCR en temps réel Applied Biosystems™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X (Master Mix), 125X (mélange enzymatique RT)
Contenu et stockage Sufficient for 100 reactions at 20 μL reaction volume and includes:
• 1 x 1 mL tube of 2X master mix containing SYBR™Green 1 Dye, AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP, dNTPs, Passive Reference 1, and optimized buffer components. Store at 2-8°C after opening.
• 1 x 20 μL tube of 125X RT enzyme mix containing ArrayScript™ UP Reverse Transcriptase and RNase Inhibitor. Store at -15 to -30°C.
Guaranteed minimum shelf life is 60 days (exact expiry date printed on product and CofA).
Méthode de détection SYBR
Format Tube
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System
Type de kit Green RNA-to-CT 1-Step Kit
Marqueur ou colorant SYBR Green
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits RNA-to-CT, SYBR
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Pureté ou qualité UP (Ultra Pure)
Quantité 100 réactions
Transcriptase inverse ArrayScript™ UP
Durée de fonctionnement Étalon
Conditions d’expédition Glace humide
Suffisant pour 100 réactions à 20 μl
À utiliser avec (application) Expression génétique
Nbre de réactions 40 réactions
Type d’échantillon ARN
Volume 1 x 1 ml
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.