Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimic, miR-1 Positive Control
Contrôle positif miR-1 du mimétique du micro-ARN mirVana™
Marque: Invitrogen™ 4464063
813.37 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Les mimétiques de micro-ARN sont de petites molécules d’ARN double brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les imiter et permettre l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par régulation positive de son activité.Nous avons lancé la deuxième génération de mimétiques de micro-ARN, les mimétiques de micro-ARN mirVana™, qui :
- Démontrent, à faible concentration in vitro, des effets maximum et constants
- Non toxiques
- offrent une spécificité supérieure grâce à la modification du brin Star unique ;
- Ciblent le contenu Sanger le plus actualisé
- Peuvent être utilisés in vitro et in vivo, vous offrant une constance tout au long de votre projet de recherche
Des contrôles positifs et négatifs sont également disponibles pour une utilisation avec les mimétiques de micro-ARN mirVana™ dans les expériences de régulation positive du micro-ARN.
Contrôle positif du mimétique de micro-ARN mirVana™ miR-1
Le contrôle positif du mimétique de micro-ARN mirVana™ miR-1 est destiné à imiter le micro-ARN mature miR-1 après incorporation aux cellules de mammifères. miR-1 est associé à la régulation de nombreux gènes. En particulier, il a été démontré que la régulation négative de la protéine tyrosine-kinase 9 (PTK9), médiée par miR-1, se produit au niveau de l’ARNm. Le contrôle positif miR-1 est destiné à servir de contrôle positif pour les expériences de transfection utilisant des mimétiques de micro-ARN mirVana™. Surveillez l’activité du contrôle positif miR-1 à travers l’inhibition génétique de la PTK9, à l’aide de la PCR de transcription inverse en temps réel pour détecter l’ARNm PTK9.
Contrôles des mimétiques de première génération
Nos mimétiques de micro-ARN de première génération (et contrôles), les précurseurs de micro-ARN Ambion™ Anti-miR™, ont une spécificité et une puissance moindres, ainsi qu’une spécificité de brin inférieure par rapport aux nouveaux mimétiques de micro-ARN mirVana™. Ces mimiques de première génération sont recommandées pour terminer les études de micro-ARN in vitro en cours. Dans le cas de nouvelles études ou d’études in vivo, nous recommandons vivement nos nouvelles mimiques du micro-ARN mirVana™ et leurs contrôles correspondants.
Spécification
Conserver à une température inférieure ou égale à –20 °C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique. | |
Contrôle positif | |
Analyse de miARN et d’ARN non codant | |
mirVana™ | |
Purifié(e) | |
Température ambiante |
Mimétiques de miARN mirVana™, 20 nmol, liquide, colorant non conjugué, type RNAi pré-miARN, type contrôle positif, utilisé pour l’analyse de l’ARN miARN et non-codant, purification purifiée, –20° température de stockage C, à des fins de recherche uniquement | |
Imitation de micro-ARN | |
Non conjugué(e) | |
Imitation de micro-ARN | |
20 nmol |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.