Learn More
Ambion™ Mimétisme du micro-ARN mirVana™
Description
mirVana miRNA Mimics are designed to mimic endogenous microRNAs (miRNAs) and are excellent for studying miRNA function in various biological processes. These synthetic molecules are chemically modified to enhance stability and performance in both in vitro and in vivo applications.
mirVana miRNA Mimics are available for a wide range of miRNAs, providing researchers with a powerful tool to investigate gene regulation mechanisms.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C). |
| Description | Les inhibiteurs et mimétiques mirVana™, 250 nmol, petits, sont des ARN à double brin chimiquement modifiés qui imitent les micro-ARN endogènes et permettent l’analyse fonctionnelle des micro-ARN par une régulation ascendante de l’activité des micro-ARN. |
| Format | Plaque de 96 puits, Plaque de 24 puits, Plaque de 6 puits |
| RNAi Type | miARN |
| Type de produit final | Mimiques et inhibiteurs mirVana™ |
| Quantité | 250 nmol |