Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Mimic
Les petits ARN double brin chimiquement modifiés qui imitent les micro-ARN endogènes et permettent l’analyse fonctionnelle des micro-ARN par une régulation ascendante de l’activité des micro-ARN.
Marque:  Ambion™ 4464074
Code produit. 13483079
  • 27140.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les mimétiques de micro-ARN sont de petits ARN double brin chimiquement modifiés qui imitent les micro-ARN endogènes et permettent l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par régulation positive de son activité. Les mimétiques de micro-ARN mirVana™ sont plus spécifiques que leurs prédécesseurs en raison de modifications chimiques exclusives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Température ambiante
miARN
0,25 nmol
Librairies de MirVana miRNA mimétiques, 0,25nmol, petits ARN double brin modifiés chimiquement qui imitent les endogènes miRNA et permettent l’analyse fonctionnelle miARN par régulation ascendante de l’activité miARN
Mimiques et inhibiteurs mirVana™