Learn More
Ambion™ Mimétisme du micro-ARN mirVana™
Description
mirVana miRNA Mimics are designed to mimic endogenous microRNAs (miRNAs) and are excellent for studying miRNA function in various biological processes. These synthetic molecules are chemically modified to enhance stability and performance in both in vitro and in vivo applications.
mirVana miRNA Mimics are available for a wide range of miRNAs, providing researchers with a powerful tool to investigate gene regulation mechanisms.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C). |
| Description | Les mimiques et inhibiteurs mirVana™, 20 nmol, mimiques, qui sont plus spécifiques que leurs prédécesseurs, inhibiteurs de micro-ARN, qui sont plus puissants que leurs prédécesseurs, permettent des réaliser l’analyse fonctionnelle des micro-ARN par régulation ascendante de l’activité des micro-ARN |
| RNAi Type | miARN |
| Type de produit final | Mimiques et inhibiteurs mirVana™ |
| Type d’emballage | 1/boîte |
| Quantité | 20 nmol |