Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Inhibitor, Negative Control #1
Description
mirVana miRNA Inhibitor Negative Control No. 1 is a non-targeting control designed for use in miRNA inhibition experiments. It provides a reliable baseline for evaluating the effects on target gene expression by ensuring minimal off-target effects. Extensively tested in human cell lines and tissues, this control is validated to have no impact on known miRNA functions, making it essential for accurate and consistent gene expression studies. Its properties include high reliability, superior specificity, and versatile use in various experimental setups.
Nous avons désormais lancé la deuxième génération d’inhibiteurs de micro-ARN, les inhibiteurs du micro-ARN mirVana™, qui :
- Affichent une meilleure puissance que le produit du concurrent principal
- Offrent, à faible concentration in vitro, des effets maximum et constants
- Non toxiques
- Ciblent le contenu Sanger le plus actualisé
- Peuvent être utilisés in vitro et in vivo, vous offrant une constance tout au long de votre projet de recherche
Des contrôles positifs et négatifs sont également disponibles pour une utilisation avec les inhibiteurs de micro-ARN mirVana dans les expériences de régulation négative du micro-ARN.
Contrôle négatif n°1 de l’inhibiteur de micro-ARN mirVana™
Le contrôle négatif n°1 de l’inhibiteur de micro-ARN mirVana™ est destiné à être utilisé comme contrôle négatif dans les expériences utilisant des inhibiteurs de micro-ARN mirVana™. Transfectez le contrôle négatif en utilisant la même méthodologie que celle employée pour le contrôle positif (comme le contrôle positif let-7c) et les inhibiteurs expérimentaux de micro-ARN mirVana™. Utilisez l’expression cible à partir d’échantillons transfectés par contrôle négatif comme base de référence pour évaluer l’effet de l’inhibiteur de micro-ARN témoin et expérimental sur l’expression génétique cible.
Contrôles des inhibiteurs de première génération
Nos inhibiteurs (et témoins) de micro-ARN de première génération, les inhibiteur de micro-ARN Invitrogen™ Anti-miR™, ont une spécificité et une puissance plus faibles, ainsi qu’une spécificité de brin inférieure par rapport aux nouveaux inhibiteurs de micro-ARN mirVana™. Ces inhibiteurs de première génération sont recommandés pour terminer les études de micro-ARN in vitro en cours. Pour de nouvelles études ou des études in vivo, nous recommandons vivement nos nouveaux inhibiteurs de micro-ARN mirVana™ et leurs contrôles correspondants.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à une température inférieure ou égale à -20°C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique. |
| Type de contrôle | Contrôle négatif |
| RNAi Type | Imitation de miARN |
| À utiliser avec (application) | Analyse de miARN et d’ARN non codant |
| Marqueur ou colorant | Non conjugué(e) |
| Gamme de produits | mirVana |
| Type de produit | Inhibiteur de miARN |
| Méthode de purification | Purifié(e) |
| Quantité | 5 nmol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |