Learn More
uvex Lunettes i-lite Planet Code produit.: 17639795
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
uvex Lunettes i-lite Planet
Code produit. 17639795 Tous les produits Uvex Produits
Anti-buée, résistance aux rayures et aux produits chimiques
Click to view available options
Anti-buée, résistance aux rayures et aux produits chimiques
Code produit. 17639795
Marque: uvex 9143295
Expédition estimée: 05-05-2025
Lunettes de protection versatile 3-en-1, qui permettent un choix flexible pour de nombreuses applications.
Uvex i-range est notre nouvelle gamme flexible de lunettes de protection 3-en-1 avec le produit adapté à de nombreux risques ou environnements de travail. La variante Uvex i-range planet fixe également une référence en termes de durabilité : nous utilisons des matériaux recyclés et biosourcés pour nos lunettes de sécurité innovantes dans le cadre d’une production respectueuse de l’environnement et d’économie de ressources. Les propriétés de nos lunettes de sécurité (par exemple, résistance mécanique, protection UV, conception et confort) ne sont en aucun cas affectées. Uvex i-range planet est flexible et contribue efficacement à la protection de l’environnement – fidèle à notre devise : protéger la planète.
Caractéristiques générales
  • Gamme de lunettes de protection versatile 3-en-1, qui permet un choix flexible pour de nombreuses applications
  • Conception avec larges verres plats pour un champ de vision illimité
  • Verre robuste en polycarbonate avec technologie éprouvée de revêtement Uvex Supravision – verre anti-buée et anti-rayures
  • Produit de façon durable par l’utilisation de matériaux bio-sourcés
  • Sans métal
  • Couleur de la monture : anthracite, turquoise
  • Verre en PC : transparent
Caractéristiques de protection
  • Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
  • Marquage : W 166 F CE – 2C-1.2 W1 FKN CE
  • UV400 – Protège à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu’à 400 nm
Caractéristiques de confort
  • La protection latérale X-tended offre une protection latérale supplémentaire
  • Les bras latéraux réglables multi-étages permettent un haut degré de personnalisation afin de garantir un bon ajustement sur n’importe quelle forme de tête ou de visage
  • Bras latéraux ergonomiques pour un ajustement parfait sans créer de points de pression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de lentille Résistant aux produits chimiques
Revêtement de la lentille Anti-buée, Anti-rayures
Certifications / conformité (Europe) EN 166 EN 170
Teinte de la lentille Transparents
Type de produit Ergonomic Safety Glasses
Couleur de la monture Anthracite, vert émeraude/
Matériau Polycarbonate
Jetable Reusable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV400
Frame Type Étalon
Nom du produit
uvex Lunettes i-lite Planet >