Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre transparent pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) avec bouchon fermé sur le dessus I-Chem™
Les flacons VOA transparents Thermo Scientific™ avec bouchon fermé sont conçus pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis), conformément aux normes EPA.
Marque: Thermo Scientific™ C336-0040
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.27000kg
Description
Les flacons VOA transparents Thermo Scientific™ avec bouchon fermé sont conçus pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA), conformément aux normes EPA. Flacons à bouchon fermé pour l’échantillonnage de l’analyse des composés organiques volatils lorsqu’un bouchon avec septa perforable n’est pas nécessaire. Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
Caractéristiques :
- Flacon transparent conçu pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA)
- Choix entre 20 ou 40 ml
- Bouchon en polypropylène blanc fermé sur le dessus avec revêtement en silicone revêtu de PTFE collé sur le bouchon pour un joint sécurisé
- Conception directement compatible avec l’automatisation
- Bouchons fixés aux flacons
Incluent :
Certifiés :
- Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
- Certificat d’analyse et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
- Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
- Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
- Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
- L’emballage en carton unique du terrain au laboratoire se transforme facilement en plateau porte-flacons pratique pour l’utilisation au laboratoire ; conditionnement en carton avec séparateur pour amortir et prévenir la casse ; suremballage requis pour l’expédition
Les flacons traitéssont traités de la même manière que les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés, mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les flacons non traités sont conditionnés de façon économique verre contre verre dans un plateau conditionné sous film plastique thermorétracté et prêts pour votre propre procédure de nettoyage et de certification en interne.
Spécification
Flacon VOA transparent | |
1.1 in | |
28 mm | |
40 ml | |
Certifié | |
B267-2414UBB | |
1.5 oz | |
40 mL | |
Bouchon fermé avec joint en silicone | |
72 boîtes | |
Flacon | |
Analyse des composés organiques volatils |
PTFE-faced Silicone | |
Transparent | |
Verre (type 1) | |
3.75 in | |
72 | |
1 oz | |
44 mL | |
Polypropylène (bouchon), silicone revêtu de PTFE (joint) | |
95 mm | |
Les flacons certifiés et traités égalent ou dépassent les normes de performance de l’EPA pour l’analyse des matières organiques volatiles | |
24 / 414 |