Learn More
Thermo Scientific™ I-BET151, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 467841000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
I-BET151 | |
7-(3,5-diméthyl-4-isoxazolyl)-1,3-dihydro-8-méthoxy-1-[(1 R)-1-(2-pyridinyl)éthyl]-2 H-imidazo[4,5-c]quinoline-2-one | |
C23 H21 N5 O3 | |
Solide | |
95% |
1300031-49-5 | |
100 mg | |
415,45 | |
Réactif |