Learn More
Molecular Probes™ BacLight™ RedoxSensor™ Green Vitality Kit
Click to view available options
Quantité:
200 kits
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le réactif RedoxSensor™ Green inclus dans le kit de vitalité BacLight™ Redoxsensor™ Green est un indicateur de l’activité de la réductase bactérienne. Cette activité de la réductase est à son tour un marqueur fiable des changements de la fonction de la chaîne de transport des électrons et des changements de vitalité qui surviennent après un traitement antibiotique. Le réactif RedoxSensor™ Green pénètre dans les bactéries Gram-positif et Gram-négatif. Après réduction, le réactif RedoxSensor™ Green produit un signal vert fluorescent stable en 10 minutes, compatible avec les techniques de fixation au formaldéhyde.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Bactéries |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de RedoxSensor™ Green (200 μl, 1 mM de solution en DMSO), 1 flacon d’iodure de propidium (300 μl, 20 mM de solution en DMSO), 1 flacon d’azoture de sodium (1 ml d’une solution de 2 M dans de l’eau) et 1 flacon de CCCP (400 μl, 5 mM en DMSO). |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux |
| Type de produit | Kit de vitalité vert |
| Type de colorant | RedoxSensor™ Green, PI |
| Emission | PI : 490⁄635, RedoxSensor™ Green : 490 / 520 |
| Forme | Solution |
| Format | Tube(s), lame(s) |
| Gamme de produits | BacLight, RedoxSensor |
| Afficher plus |