Learn More
uvex Lunettes de sécurité i-5 pour le soudage
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Teinte de soudage 1.7
Teinte de soudage 3
Teinte de soudage 5
Description
Les fonctionnalités sophistiquées assurent un confort supérieur, même pendant de longues périodes d’utilisation.
Caractéristiques générales
- Lunettes de sécurité pour le soudage sportives et haut de gamme offrant une large gamme de fonctionnalités et d’options de personnalisation
- Verre robuste en polycarbonate avec technologie éprouvée de revêtement Uvex Infradur – Verre avec revêtement anti-buée et anti-rayures permanent
- La monture supplémentaire en option offre une meilleure protection contre les particules, la poussière et la saleté
- Sans métal
- Couleur de la monture : noir, vert
Caractéristiques de protection
- Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 169 (teinte de soudage)
- Protection IR conforme à la norme EN 169 avec une parfaite reconnaissance des couleurs conformément à la norme EN 172
- UV400 – Protège à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu’à 400 nm
Caractéristiques de confort
- Protection oculaire X-tended : la technologie de monture à joint souple enveloppe le front et offre une protection contre la pénétration des particules
- La protection latérale X-tended offre une protection latérale supplémentaire
- Monture ergonomique avec branches latérales réglables à plusieurs niveaux permettent un haut degré de personnalisation afin de garantir un bon maintien sur n’importe quelle forme de tête ou de visage
- Branches souples pour une tenue confortable et sûre sans créer de points de pression
- Le pont nasal souple et flexible s’adapte au porteur et garantit un maintien confortable et sans pression
Spécification
Spécification
Type de lentille | Infradur Plus |
Revêtement de la lentille | Anti-fog |
Description | Anti-buée, résistant aux étincelles de soudage, anti-rayures |
Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 169 |
Teinte de la lentille | Teinte de soudage 5 |
Type de produit | Lunettes de soudage |
Couleur de la monture | Vert, noir |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Lunettes de sécurité i-5 pour le soudage >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu