Learn More
uvex Lunettes de sécurité i-5 avec verre CBR65
Click to view available options
Teinte des verres : Marron CBR65
Description
- Lunettes de sécurité haut de gamme et sportives offrant une large gamme de fonctionnalités et d’options de personnalisation
- Verre robuste en polycarbonate avec technologie éprouvée de revêtement Uvex Supravision – verre anti-buée et anti-rayures
- La monture supplémentaire en option offre une meilleure protection contre les particules, la poussière et la saleté
- Sans métal
- Couleur de la monture : blanc, noir
- Verre en PC : CBR65 (marron clair)
- Certifiées conforme aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 172 (filtres anti-soleil pour usage industriel)
- Marquage : W 166 FT CE – 5-1.4 W1 FTKN CE
- UV400 – Protège à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu’à 400 nm
- Protection oculaire X-tended : la technologie de monture à joint souple enveloppe le front et offre une protection contre la pénétration des particules
- La protection latérale X-tended offre une protection latérale supplémentaire
- Monture ergonomique avec branches latérales réglables à plusieurs niveaux permettent un haut degré de personnalisation afin de garantir un bon maintien sur n’importe quelle forme de tête ou de visage
- Branches souples pour une tenue confortable et sûre sans créer de points de pression
- Le pont nasal souple et flexible s’adapte au porteur et garantit un maintien confortable et sans pression
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Couleur | Noir, blanc |
Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 172 |
Teinte de la lentille | Marron CBR65 |
Type de produit | Ergonomic Safety Glasses |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Plastic |
Protection UV | UV400 |