Learn More
Cytiva Milieu sérique réduit HyQ™-RS
Pour les applications nécessitant une concentration de suppléments de sérum plus faible
Marque: Cytiva SH30564.01
30.12 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Favorisez la croissance des cultures cellulaires
- Format : Liquide
- À conserver à une température comprise entre 2°et 8°C
Spécification
2° à 8°C | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
500 mL |
MEM-RS avec L-Glutamine | |
Milieu de sérum réduit | |
Glutamine, Glucose |