Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ Cyano
Colonnes HPLC HyPURITY hautement caractérisées, testées et validées.
510.00€ - 937.89€
Spécification
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Granulométrie 5 μm
Surface spécifique 200 m²/g
Type d’USP L10
Phase stationnaire Cyano (CN)
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10343055
Afficher les documents
Thermo Scientific™
22805-254630
250 mm
937.89€
1 pièce
Expédition estimée: 20-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10580136
Afficher les documents
Thermo Scientific™
22805-054630
50 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10271225
Afficher les documents
Thermo Scientific™
22805-154630
150 mm
844.60€
1 pièce
Expédition estimée: 20-03-2025
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific™ HyPURITY™ Cyano sont basées sur la silice 190 Å HyPURITY—la meilleure qualité de silice disponible, essentiellement exempte de métal avec une stabilité exceptionnelle à pH élevé et faible. Le procédé de fabrication robuste garantit reproductibilité et qualité optimale, lot après lot. Dans le cadre du procédé de fabrication, des précautions supplémentaires sont prises pour assurer une surface en silice largement homogène. Cette surface est un précurseur essentiel pour la préparation de phases liées uniformes. Cyano est généralement moins hydrophobe et les composés sont donc moins retenus par rapport aux autres phases d’alkyle, bien qu’il présente une forte interaction dipolaire. En outre, cyano peut être utilisé dans des conditions de phase inverse ou de phase normale/HILIC.
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
4,6 mm
200 m²/g
Cyano (CN)
Mode mixte
5 μm
L10
Silice