Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de garde HyPURITY™ C18
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Marque: Thermo Scientific™ 22105-012101
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
Caractéristiques de la phase solide HyPURITY
- Silice de haute qualité et ultra-pure
- Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Requiert :
Support Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendant, vendu séparément.
Spécification
13 % | |
5 μm | |
190 Å | |
2,1 mm | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
L1 |
1 - 9 | |
10 mm | |
200 m2/g | |
2,1 mm | |
Oui | |
HyPURITY |