Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de garde HyPURITY™ C18
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Marque: Thermo Scientific™ 22105-252130
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
- Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Colonne analytique | |
LC-MS | |
5 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
2,1 mm | |
250 mm | |
1 à 9 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13 % | |