Learn More
STEMCELL Technologies Hypoxia Incubator Chamber
Chamber for generation of a hypoxic environment for tissue culture
Marque:  STEMCELL Technologies 27310
Encompass_Preferred
Code produit. 16226860
  • 1811.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • The Hypoxia Incubator Chamber is a self-contained and sealed chamber that fits inside existing laboratory incubators
  • Each unit utilizes a surface-type seal in which all portions of the O-ring are uniformly compressed by a ring clamp for a reliable, air-tight seal
  • The cylindrical walls and semi-spherical top and bottom minimize gas flow resistance and eliminate dead space during initial purging
  • The chambers have an integrated stacking feature for storage during or after experimentation
  • All units are molded from high quality polycarbonate and will not break, crack or cloud with extended use
  • Capacity: 84 x 35 mm plates, 27 x 60 mm plates, 12 x 100 mm plates, 12 x 96-well plates, 18 x 25 cm2 flasks
  • Hypoxia Incubator Chamber (Catalog #27310) Components: Lid* (Polycarbonate)
  • Base* (Polycarbonate) with O-ring and Tubing Clamp
  • Tray* (Polycarbonate)
  • Ring Clamp
  • O-ring
  • Tubing Clamp with Tubing
Spécification
Spécification
Cell Culture
1 Chamber
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.